5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17898-250MG OR17898-1G OR17898-5G
APOSOR17898-250MGEA 197 DKK
APOSOR17898-250MG APOSOR17898-1G APOSOR17898-5G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03789623
CAS-nummer: 25193-95-7