3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17893-1G OR17893-5G
APOSOR17893-1GEA 240 DKK
APOSOR17893-1G APOSOR17893-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12827549
CAS-nummer: 760207-83-8