3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 1270 DKK
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Formel: C₆H₈O
Kogepunkt: 185…186 °C
Smeltepunkt: 3 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001403
CAS-nummer: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5