Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 1910 DKK
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formel: C₂₄H₅₄P₂Pd
Smeltepunkt: 258…272 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03094580
CAS-nummer: 53199-31-8