4-Chlor-o-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
OR17861-100G OR17861-250G OR17861-25G
APOSOR17861-100GEA 393 DKK
APOSOR17861-100G APOSOR17861-250G APOSOR17861-25G
4-Chlor-o-toluidin
4-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 241 °C
Smeltepunkt: 24…30 °C
Massefylde: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007842
CAS-nummer: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN nummer: 2239
ADR: 6.1 III