5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR17860-100G
OR17860-25G
OR17860-5G
APOSOR17860-100GEA
1240
DKK
APOSOR17860-100G
APOSOR17860-25G
APOSOR17860-5G
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formel:
C₇H₅ClN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00800459 CAS-nummer: 35747-58-1 |