1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 164 DKK
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 203…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159641
CAS-nummer: 5952-92-1