2-Bromquinolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 164 DKK
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromquinolin 97%
2-Bromquinolin
Formel: C₉H₆BrN
Smeltepunkt: 47…48 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234480
CAS-nummer: 2005-43-8