2-(Bromomethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR17841-1G
OR17841-250MG
APOSOR17841-1GEA
414
DKK
APOSOR17841-1G
APOSOR17841-250MG
2-(Bromomethyl)quinoline
2-(Bromomethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Smeltepunkt: 55…56 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08062399 CAS-nummer: 5632-15-5 UN nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |