3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 1370 DKK
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
Molekylvægt: 142.17 g/mol
Kogepunkt: 193 °C
Smeltepunkt: 10.5 °C
Massefylde: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093622
CAS-nummer: 126213-50-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III