2-Chlorethyl methyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR17824-100G
OR17824-25G
OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA
295
DKK
APOSOR17824-100G
APOSOR17824-25G
APOSOR17824-500G
2-Chlorethyl methyl ether
2-Chlorethyl methyl ether
Formel:
C₃H₇ClO Kogepunkt: 89…90 °C Smeltepunkt: –55 °C Massefylde: 1,035 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 10 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000972 CAS-nummer: 627-42-9 EINECS: 210-999-7 UN nummer: 3271 ADR: 3,II |