1-Aminopyridiniumiodid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Aminopyridinium Iodide, 1-Aminopyridine hydroiodide, 1-Aminopyridine HI
OR17820-100G OR17820-25G
APOSOR17820-100GEA 1630 DKK
APOSOR17820-100G APOSOR17820-25G
1-Aminopyridiniumiodid 98%
1-Aminopyridinium iodide
Formel: C₅H₇IN₂
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051893
CAS-nummer: 6295-87-0