2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 1340 DKK
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₄Cl₂IN
Molekylvægt: 287.92 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08533279
CAS-nummer: 697-90-5