3-Brom-5-methoxybenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 164 DKK
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
3-Brom-5-methoxybenzoesyre 99%
3-Brom-5-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekylvægt: 231.05 g/mol
Smeltepunkt: 192…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00266858
CAS-nummer: 157893-14-6