4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17811-100G OR17811-25G OR17811-5G
APOSOR17811-100GEA 985 DKK
APOSOR17811-100G APOSOR17811-25G APOSOR17811-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₉H₁₇BO₂
Kogepunkt: 47…49 °C/6,75mmHg
Massefylde: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08276843
CAS-nummer: 126726-62-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III