5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17709-1G OR17709-250MG OR17709-5G
APOSOR17709-1GEA 414 DKK
APOSOR17709-1G APOSOR17709-250MG APOSOR17709-5G
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formel: C6H5BN2O2
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07374882
CAS-nummer: 497147-93-0