Quinoxaline-6-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 164 DKK
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formel: C9H6N2O
Smeltepunkt: 130…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00805834
CAS-nummer: 130345-50-5