Quinoxaline-6-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17707-1G OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA 2850 DKK
APOSOR17707-1G APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09880609
CAS-nummer: 473932-16-0