5-Chlor-o-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 240 DKK
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Chlor-o-toluidin 98%
5-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 236…238 °C
Smeltepunkt: 20…22 °C
Massefylde: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007779
CAS-nummer: 95-79-4
UN nummer: 3429
ADR: 6.1 III