4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
OR17665-100G
OR17665-25G
APOSOR17665-100GEA
872
DKK
APOSOR17665-100G
APOSOR17665-25G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formel:
C₁₈H₁₄BrN Molekylvægt: 324.21 g/mol Smeltepunkt: 108…112 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01851266 CAS-nummer: 36809-26-4 |