2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 164 DKK
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Molekylvægt: 297.9200 g/mol
Smeltepunkt: 75…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780668
CAS-nummer: 29632-73-3