4-Bromo-6-methylisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17654-1G OR17654-250MG
APOSOR17654-1GEA 665 DKK
APOSOR17654-1G APOSOR17654-250MG
4-Bromo-6-methylisoquinoline
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922845
CAS-nummer: 1204298-52-1