1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 414 DKK
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Smeltepunkt: 166…167 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06738279
CAS-nummer: 669050-70-8