3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17626-100G OR17626-25G OR17626-5G
APOSOR17626-100GEA 1370 DKK
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G APOSOR17626-5G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
Smeltepunkt: 194…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060511
CAS-nummer: 24673-56-1