4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 1180 DKK
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%
4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 119…121 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 36…38 °C
Massefylde: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004514
CAS-nummer: 5391-88-8