5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA 622 DKK
APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Molekylvægt: 231.0500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781362
CAS-nummer: 864550-40-3