3-Bromo-2-methyl-1-propene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
OR17610-100G OR17610-25G OR17610-5G
APOSOR17610-100GEA 2130 DKK
APOSOR17610-100G APOSOR17610-25G APOSOR17610-5G
3-Bromo-2-methyl-1-propene
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Formel: C₄H₇Br
Molekylvægt: 135.00 g/mol
Kogepunkt: 94…95 °C
Massefylde: 1.339 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134155
CAS-nummer: 1458-98-6
UN nummer: 2924
ADR: 3+8 II