1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 933 DKK
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
1-Acetylpiperidin-4-amine
Formel: C₇H₁₄N₂O
Smeltepunkt: 46…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412449
CAS-nummer: 160357-94-8