7-Quinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17564-1G OR17564-250MG OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA 719 DKK
APOSOR17564-1G APOSOR17564-250MG APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00047617
CAS-nummer: 1078-30-4