6-Bromo-2-chloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17558-1G OR17558-5G OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA 164 DKK
APOSOR17558-1G APOSOR17558-5G APOSOR17558-10G
6-Bromo-2-chloroquinoline
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115272
CAS-nummer: 1810-71-5