1,3-Cyclohexandiol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17557-25G OR17557-5G
APOSOR17557-25GEA 1190 DKK
APOSOR17557-25G APOSOR17557-5G
1,3-Cyclohexandiol 97%
1,3-Cyclohexandiol
Formel: C₆H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039458
CAS-nummer: 504-01-8