5-Bromo-4-methylisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17552-1G OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA 1170 DKK
APOSOR17552-1G APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molekylvægt: 222.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12922846
CAS-nummer: 651310-24-6