4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17550-1G OR17550-5G OR17550-25G
APOSOR17550-1GEA 175 DKK
APOSOR17550-1G APOSOR17550-5G APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₆BrNO
Molekylvægt: 224.0500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08437036
CAS-nummer: 3951-95-9