2-Brom-5-chlor-3-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-chloro-3-picoline
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 164 DKK
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Brom-5-chlor-3-methylpyridin
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molekylvægt: 206.47 g/mol
Smeltepunkt: 36…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095062
CAS-nummer: 65550-77-8