2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17532-5G OR17532-25G
APOSOR17532-5GEA 226 DKK
APOSOR17532-5G APOSOR17532-25G
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00137847
CAS-nummer: 58584-94-4