2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17528-1G OR17528-250MG
APOSOR17528-1GEA 414 DKK
APOSOR17528-1G APOSOR17528-250MG
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₅H₅NO₂
Smeltepunkt: 70…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265461
CAS-nummer: 113732-84-6