5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 164 DKK
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd 95+%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 165…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007332
CAS-nummer: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9