Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 164 DKK
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formel: C₆H₉BrO₂
Molekylvægt: 193.04 g/mol
Kogepunkt: 38 °C/0.8mmHg
Massefylde: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00031518
CAS-nummer: 17435-72-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 III