Benzyloxyacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR17515-100G
OR17515-25G
APOSOR17515-100GEA
0
DKK
APOSOR17515-100G
APOSOR17515-25G
Benzyloxyacetic acid 97%
Benzyloxyacetic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Kogepunkt: 137…139 °C/0,6mmHg Massefylde: 1,162 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00274211 CAS-nummer: 30379-55-6 |