3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17506-5G OR17506-1G
APOSOR17506-5GEA 4160 DKK
APOSOR17506-5G APOSOR17506-1G
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₁ClN₂O
Massefylde: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226474
CAS-nummer: 4874-17-3