2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17502-5G OR17502-100G OR17502-25G
APOSOR17502-5GEA 186 DKK
APOSOR17502-5G APOSOR17502-100G APOSOR17502-25G
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
2-Amino-6-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Smeltepunkt: 152…153 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09834769
CAS-nummer: 77326-62-6