4-Methoxyanthranilsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 491 DKK
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
4-Methoxyanthranilsyre
4-Methoxyanthranilsyre
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.16 g/mol
Smeltepunkt: 175…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00667729
CAS-nummer: 4294-95-5