2-Chloroquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR17301-1G
OR17301-250MG
APOSOR17301-1GEA
305
DKK
APOSOR17301-1G
APOSOR17301-250MG
2-Chloroquinazoline
2-Chloroquinazoline
Formel:
C₈H₅ClN₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09959715 CAS-nummer: 6141-13-5 |