Cyclopropancarbonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 502 DKK
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Cyclopropancarbonylchlorid 98%
Cyclopropancarbonylchlorid
Formel: C₄H₅ClO
Kogepunkt: 119…121 °C
Massefylde: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001277
CAS-nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II