3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 752 DKK
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formel: C5H9Br3O
Kogepunkt: 131 °C/2,5mmHg
Smeltepunkt: 66…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021982
CAS-nummer: 1522-92-5