Acetone-dimethyl acetal 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMP
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 1560 DKK
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
Acetone-dimethyl acetal 98%
Acetone-dimethyl acetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 79…81 °C
Smeltepunkt: –47 °C
Massefylde: 0.848 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008479
CAS-nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN nummer: 3271
ADR: 3 II