2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
OR17206-5G OR17206-25G
APOSOR17206-5GEA 414 DKK
APOSOR17206-5G APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
Molekylvægt: 240.494 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11856048
CAS-nummer: 1003845-08-6