Benzil dioxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17131-100G OR17131-25G
APOSOR17131-100GEA 1080 DKK
APOSOR17131-100G APOSOR17131-25G
Benzil dioxime
Benzil dioxime
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 237…240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002113
CAS-nummer: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0