4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 1590 DKK
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Smeltepunkt: 266…268 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190674
CAS-nummer: 131076-14-7