1,4-Dibrombenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17127-1KG OR17127-250G OR17127-2KG
APOSOR17127-1KGEA 251 DKK
APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G APOSOR17127-2KG
1,4-Dibrombenzen 99%
1,4-Dibrombenzen
Formel: C₆H₄Br₂
Kogepunkt: 219…220 °C
Smeltepunkt: 83…90 °C
Massefylde: 1,841 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000089
CAS-nummer: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III